Learn More
Ohaus™ Báscula de recuento compacta multiuso Ranger™ Count 3000
Báscula de recuento compacta y multiuso con funciones de pesaje, recuento de piezas, recuento de comprobación y acumulación.
544.00€ - 631.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 210 horas con batería recargable |
---|---|
Tipo de conexión | Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio) |
Estructura | Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, teclado numérico, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero, asa de transporte |
Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED |
Incluye | RS232, CA, batería recargable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15853595
|
Ohaus™
30060907 |
1,5 kg |
631.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13445119
|
Ohaus™
30031783 |
3,0 kg |
544.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Precisión de recuento y pesaje con 30 bibliotecas de artículos
- La báscula de recuento más fácil de usar del mercado
- La estabilización rápida proporciona un rendimiento inigualable
Especificaciones
210 horas con batería recargable | |
Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, teclado numérico, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero, asa de transporte | |
RS232, CA, batería recargable | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in | |
12,20 in | |
Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo |
Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio) | |
LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED | |
Plataforma de acero inoxidable | |
311,00 x 327,00 x 117,000 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm |