Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC Set
Obtenga una recuperación más rápida, una viabilidad mejorada y posibilidades de utilización directa de la estriación a la placa con microorganismos de control de calidad fabricados con un exclusivo e inigualable proceso de conservación en gel.
307.00€ - 1755.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formato Culti-Loops
Clase de organismo diana Juegos de organismos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Cantidad Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12915983
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653052
5 asas/paquete Staphylococcus haemolyticus
887.00€
cada uno
12995973
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653050
5 asas/paquete Media Broth
841.00€
cada uno
12905983
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653051
5 asas/paquete Haemophilus influenzae tipo a
1035.00€
cada uno
12975973
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653047
5 asas/paquete Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus
856.00€
cada uno
12925983
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653053
5 asas/paquete resistentes a la vancomicina
307.00€
cada uno
12978244
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653054
5 asas/paquete Acinetobacter baumannii
1035.00€
paquete de 5
12955983
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653060
5 asas/paquete Candida albicans
1755.00€
cada uno
12945983
Ver documentos
Thermo Scientific™
R4653056
5 asas/paquete Enterobacter aerogenes
656.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA
Culti-Loops
Control de calidad cualitativo
De 2 °C a 8 °C
Juegos de organismos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ RapID™ QC Set