Learn More
Rb1 Mouse, Clone: RB1/1754, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5925-MSM2-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15900788
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Rb1
Nuclear
RB1/1754
Unconjugated
NP_000312
Mouse
105kDa
Protein A/G Purified
RUO
5925
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
RB1
Recombinant human Rb1 protein
HeLa, A431 or BT-20 cells. Breast or Colon carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.