missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rb1 Mouse, Clone: RB1/1754, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 510.00€

Especificaciones

Antígeno Rb1
Clon RB1/1754
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15900788
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5925-MSM2-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15990778
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5925-MSM2-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Rb1
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
5925
Recombinant human Rb1 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
105kDa
RB1/1754
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_000312
RB1
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Nuclear
HeLa, A431 or BT-20 cells. Breast or Colon carcinoma.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications