Learn More
IKA™ Refrigerador de circulación RC 2 GREEN Basic
Enfriador con circulación potente, compacto y energéticamente eficiente para aplicaciones de refrigeración de hasta -30 °C. El compresor bajo demanda y con control de velocidad, operado con refrigerante natural, alcanza una capacidad de enfriamiento de 800 W con un consumo mínimo de energía.
Marca: IKA™ 0025004186
4026.04 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
La bomba PEEK controlada por velocidad permite un ajuste continuo indirecto de la presión máxima y el caudal. El embudo de llenado integrado y la válvula de drenaje permiten una manipulación segura y limpia del termofluido. Con una limpieza regular, el filtro de aire de malla tejido de acero inoxidable de fácil acceso garantiza un rendimiento uniforme. El depósito de baño aislado de alta calidad de 4 litros permite el uso de hasta 2,5 l de termofluido en el círculo de enfriamiento externo sin necesidad de rellenar.
- Unidad de refrigeración de alta eficacia controlada por velocidad con una capacidad de refrigeración de 800 W (a 20 °C)
- Refrigerante natural R290
- Bomba PEEK controlada por velocidad: (0,5 bar; 21 l/min)
- Indicador de nivel digital
- Pantalla LED grande
- Dispositivo de aviso óptico y acústico
- Filtro de malla de acero inoxidable fácil de limpiar
- Depósito de baño de 4 l aislado de alta calidad (mínimo 1,5 l)
Interfases:
- RS 232 y USB para controlar y supervisar los dispositivos a través de labworldsoft™ y para actualizar el software en línea
- Sensor de temperatura interno calibrable (3 puntos)
Volumen de entrega:
- RC 2 GREEN Basic
- Entrada de aire para tubos DN 8 (2 unidades)
- Entrada de aire para tubos DN 12 (2 unidades)
- Cable USB: USB A a Micro-B, 2 m
Especificaciones
5°C a 32°C | |
Interfaz RS 232; interfaz USB | |
Máx. de 21 l/min | |
De -30 a 70 °C | |
LED | |
temperatura actual de la cámara. | |
Cables de alimentación, entrada de aire de tubo NW 8 (2 ud.), entrada de aire de tubo NW 12 (2 ud.), tapón de plástico (para conector de 'rebose'), tapón de plástico (para conector de 'flujo de retorno'), cable USB 2.0 (A a micro B), guía del usuario, tarjeta de garantía. | |
Capacidad de enfriamiento (20 °C) 800 W, Capacidad de enfriamiento (10 °C) 700 W, Capacidad de enfriamiento (0 °C) 500 W, Capacidad de enfriamiento (-10 °C) 400 W, Capacidad de enfriamiento (-20 °C) 200 W, Capacidad de enfriamiento (-30 °C) 90 W | |
350 W | |
R290 | |
0,1 ±K | |
Sí | |
220 x 475 x 525 mm | |
25,5 kg | |
50/60 Hz |
De 1,4 to 4 l | |
de -30 °C | |
Bomba de presión/succión | |
Chiller con recirculación | |
Sí | |
Agente de refrigeración R290 | |
Basic | |
UE | |
0,5 bar | |
IP 21 | |
0,15 ± K | |
24 meses | |
25,5 kg | |
100/115/230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers