Learn More
IKA™ Refrigerador de circulación RC 2 GREEN Control
Enfriador con circulación potente, compacto y energéticamente eficiente para aplicaciones de refrigeración de hasta -30 °C. El compresor bajo demanda y con control de velocidad, operado con refrigerante natural, alcanza una capacidad de enfriamiento de 800 W con un consumo mínimo de energía.
Marca: IKA™ 0025006638
Descripción
La bomba PEEK controlada por velocidad permite un ajuste continuo indirecto de la presión máxima y el caudal. El dispositivo proporciona una interfaz de control de temperatura externa. Se incluye un sensor de temperatura PT 100.30 en la entrega. El controlador inalámbrico (WiCo) muestra de un vistazo todos los parámetros del proceso relevantes y permite un funcionamiento cómodo y seguro del dispositivo. El embudo de llenado integrado y la válvula de drenaje permiten una manipulación segura y limpia del termofluido. Con una limpieza regular, el filtro de aire de malla tejido de acero inoxidable de fácil acceso garantiza un rendimiento uniforme. El depósito de baño aislado de alta calidad de 4 litros permite el uso de hasta 2,5 l de termofluido en el círculo de enfriamiento externo sin necesidad de rellenar.
- Unidad de refrigeración de alta eficacia controlada por velocidad con una capacidad de refrigeración de 800 W (a 20 °C)
- Refrigerante natural R290
- Bomba PEEK controlada por velocidad: (0,5 bar; 21 l/min)
- Indicador de nivel digital
- Dispositivo de aviso óptico y acústico
- Filtro de malla de acero inoxidable fácil de limpiar
- Depósito de baño de 4 l aislado de alta calidad (mínimo 1,5 l)
Interfases:
- RS 232 y USB para controlar y supervisar los dispositivos a través de labworldsoft™ y para actualizar el software en línea
- Sensor de temperatura interno calibrable (3 puntos)
- Toma LEMO para conectar un sensor de temperatura PT 100 externo
Controlador inalámbrico:
- 10 rampas de temperatura libremente programables con 10 pasos cada una
- Función de temporizador/contador
- Sensor de temperatura interno y externo calibrable (3 puntos)
Volumen de entrega:
- RC 2 GREEN Control
- Entrada de aire para tubos DN 8 (2 unidades)
- Entrada de aire para tubos DN 12 (2 unidades)
- Cable USB: USB A a Micro-B, 2 m
- Sensor de temperatura PT 100.30
- Soporte WH10 WiCo
- Cargador para WiCo
Especificaciones
5°C a 32°C | |
Interfaz RS 232; interfaz USB | |
Máx. de 21 l/min | |
De -30 a 70 °C | |
TFT a color | |
temperatura actual de la cámara. | |
Cables de alimentación, entrada de aire de tubo NW 8 (2 ud.), entrada de aire de tubo NW 12 (2 ud.), soporte WiCo WH 10, fuente de alimentación OS 1.0 (para WiCo), sensor de temperatura Pt 100.30, cable USB 2.0 (micro A a micro B), cable USB 2.0 (A a micro B), tapón de plástico (para conector para 'rebose'), tapón de plástico (para conector para 'flujo de retorno'), guía del usuario, tarjeta de garantía. | |
Capacidad de enfriamiento (20 °C) 800 W, Capacidad de enfriamiento (10 °C) 700 W, Capacidad de enfriamiento (0 °C) 500 W, Capacidad de enfriamiento (-10 °C) 400 W, Capacidad de enfriamiento (-20 °C) 200 W, Capacidad de enfriamiento (-30 °C) 90 W | |
350 W | |
R290 | |
0,1 ±K | |
Sí | |
220 x 475 x 525 mm | |
26,5 kg | |
50/60 Hz |
De 1,4 to 4 l | |
de -30 °C | |
Bomba de presión/succión | |
Chiller con recirculación | |
Sí | |
Agente de refrigeración R290 | |
Control | |
UE | |
0,5 bar | |
IP 21 | |
0,15 ±K | |
24 meses | |
25,5 kg | |
100/115/220/230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron