Learn More
Elma™ Reaction Tube Holders
Ensure that reaction tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
82.00€ - 103.00€
Especificaciones
Tipo | Reaction Tube Holder |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17873094
|
Elma™
1112158 |
100/120 |
82.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17871357
|
Elma™
1112152 |
150/300 |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
- Allows items to be individually positioned
- Lets you clearly structure your cleaning process
- Prevents scratches on the tank floor
- Holders are available for various applications
- Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Especificaciones
Reaction Tube Holder | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |