Learn More
3M™ Tapón para los oídos con bandas Código de producto.: 11719315
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
3M™ Tapón para los oídos con bandas
Código de producto. 11719315
Almohadillas de repuesto
Click to view available options
Tipo de producto:
Almohadillas de repuesto
Tapón para los oídos con bandas
Código de producto. 11719315
Marca: 3M™ 7100100262
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño ayuda a mantener una presión constante, a un nivel cómodo, independientemente del tamaño de la cabeza. Tapón de banda para los oídos 3M E-A-R – 26 dB.
  • Proporcionan una presión reducida y un sellado cómodo.
  • Diseñados para ajustarse detrás de la cabeza o debajo de la barbilla con un contacto mínimo con la ropa.
  • El diseño flexible ayuda a mantener una presión constante, a un nivel cómodo, independientemente del tamaño de la cabeza.
  • Elegante protector auditivo con banda.
  • Innovadora banda flexible para un ajuste óptimo y una comodidad superior. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja, azul
Cantidad 20/Paq.
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Tipo de producto Almohadillas de repuesto
Material Poliuretano
Título del producto
3M™ Tapón para los oídos con bandas >