Learn More
UVP Lámpara UV recargable
Marca: UVP 95-0187-02
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Especificaciones
Lámpara UV recargable | |
254 nm | |
140 mm | |
UVS-26P |
6 W | |
249 x 76 x 140 mm | |
249 mm | |
76 mm |
Marca: UVP 95-0187-02
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Lámpara UV recargable | |
254 nm | |
140 mm | |
UVS-26P |
6 W | |
249 x 76 x 140 mm | |
249 mm | |
76 mm |