Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
Marca: Julabo™ 9673025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Indicador de presión
- Derivación ajustable para presión de la bomba
- Refrigerado por agua
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
De 24 a 30 l | |
0,4 kW a -20 °C, 1 kW a -10 °C, 1,7 kW a 0 °C, 2,5 kW a 10 °C, 2,7 kW a 20 °C (etanol medio) | |
Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente | |
De 7,2 a 43,5 psi | |
R404A | |
76 cm | |
115 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE, IEC 60529: 21 | |
40 l/min | |
De 5 °C a 40 °C | |
FLW2503 | |
±0.5°C | |
60 cm | |
143 kg | |
230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua > Capacidad: De 24 a 30 l; rango: De - 20 a 40 C; caudal de la bomba:40 l/min; capacidad de refrigeración: 0,4 kW a - 20 C, 1 kW a - 10 C, 1,7 kW a 0 C, 2,5 kW a 10 C, 2,7 kW a 20 C (etanol medio)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido