Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
Marca:  Julabo™ 9676025
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11994828
  • 13000.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
  • Control fiable de temperatura PID por microprocesador
  • Indicador de nivel de llenado
  • Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
  • Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
  • Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
  • Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
  • Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
  • Drenaje frontal
  • Sin orificios de ventilación lateral
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Clase IP conforme a IEC 60529: 21
  • Indicador de presión
  • Derivación ajustable para presión de la bomba
  • Refrigerado por agua
  • Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
Especificaciones
De 24 a 30 l
0,3 kW a -10 °C, 1kW a 0 °C, 1,9kW a 10 °C, 2,5kW a 20 °C (etanol medio)
Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente
7,2 a 87 psi
R404A
76 cm
115 cm
230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
CE, IEC 60529: 21
60 l/min
De 5 °C a 40 °C
FLW2506
±0.5°C
60 cm
135 kg
230 V