Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
Marca: Julabo™ 9601063
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Indicador de presión
- Derivación ajustable para presión de la bomba
- Refrigerado por agua
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
De 6 a 8 l | |
0,1kW a -10 °C, 0,3kW a 5 °C, 0,37kW a 10 °C, 0,5kW a 20 °C (etanol medio) | |
Para aplicaciones industriales | |
1,2 kW | |
FCW600S | |
±0.2°C | |
35 cm | |
44 kg | |
230 V |
CE | |
22/ l/min | |
De -10 °C a +80 °C | |
17,4 psi | |
R134A | |
54 cm | |
49 cm | |
230 V 60 Hz 8 A | |
60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua > Capacidad: De 6 a 8 l; rango: De - 10 a 80 C; caudal de la bomba:22 l/min; capacidad de refrigeración: 0,1 kW a - 10 C, 0,3 kW a 5 C, 0,37 kW a 10 C, 0,5 kW a 20 C (etanol medio)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido