Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine aFGF Protein
A cDNA sequence encoding the aFGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2850.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 281160 |
---|---|
Nombre | aFGF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | FGF1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934088
|
enQuireBio™
QP10508-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944088
|
enQuireBio™
QP10508-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924088
|
enQuireBio™
QP10508-100UG |
100 μg |
2850.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
281160 | |
Research Use Only | |
FGF1 | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
MAEGETTTFT ALTEKFNLPL GNYKKPKLLY CSNGGYFLRI LPDGTVDGTK DRSDQHIQLQ LCAESIGEVY IKSTETGQFL AMDTDGLLYG SQTPNEECLF LERLEENHYN TYISKKHAEK HWFVGLKKNG RSKLGPRTHF GQKAILFLPL PVSSD | |
Greater than 90%. |
aFGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Stimulates growth of bovine capillary endothelial cells by 3-5 fold over 5% calf serum at 10-25ng/ml FGF and 0ug/ml heparin. | |
Bovine | |
Untagged | |
Each 5microg aFGF were lyophilized from 0.5ml solution containing 1mM sodium phosphate, pH 7 after filtration over a low binding membrane. |