missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine LH-beta Protein

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6303-ec-10ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16032320

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_776355.1
LH-beta Protein
Research Use Only
LHB
Recombinant Protein
E. coli
SRGPLRPLCQ PINATLAAEK EACPVCITFT TSICAGYCPS MKRVLPVILP PMPQRVCTYH ELRFASVRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCHC GPCRLSSTDC GGPRTQPLAC DHPPLPDILF L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280839
10 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado