Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine LH-beta Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_776355.1
ID de gen (Entrez) 280839
Nombre LH-beta Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16032320
Ver documentos
enQuireBio™
QP6303-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16072320
Ver documentos
enQuireBio™
QP6303-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16022320
Ver documentos
enQuireBio™
QP6303-ec-100ug
100 μg
1025.00€
100 microgramos
16052320
Ver documentos
enQuireBio™
QP6303-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16062320
Ver documentos
enQuireBio™
QP6303-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16042320
Ver documentos
enQuireBio™
QP6303-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_776355.1
LH-beta Protein
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
280839
Research Use Only
LHB
Recombinant Protein
E. coli
SRGPLRPLCQ PINATLAAEK EACPVCITFT TSICAGYCPS MKRVLPVILP PMPQRVCTYH ELRFASVRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCHC GPCRLSSTDC GGPRTQPLAC DHPPLPDILF L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.