Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine LH-beta Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6303-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_776355.1
LH-beta Protein
Research Use Only
LHB
Recombinant Protein
E. coli
SRGPLRPLCQ PINATLAAEK EACPVCITFT TSICAGYCPS MKRVLPVILP PMPQRVCTYH ELRFASVRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCHC GPCRLSSTDC GGPRTQPLAC DHPPLPDILF L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280839
500 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol