Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S11 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8621-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_417756.1
30S ribosomal protein S11 Protein
Research Use Only
rpsK
Recombinant Protein
E. coli
AKAPIRARKR VRKQVSDGVA HIHASFNNTI VTITDRQGNA LGWATAGGSG FRGSRKSTPF AAQVAAERCA DAVKEYGIKN LEVMVKGPGP GRESTIRALN AAGFRITNIT DVTPIPHNGC RPPKKRRV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31655987
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol