Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S11 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S11, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_417756.1
ID de gen (Entrez) 31655987
Nombre 30S ribosomal protein S11 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16025621
Ver documentos
enQuireBio™
QP8621-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16065621
Ver documentos
enQuireBio™
QP8621-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16015621
Ver documentos
enQuireBio™
QP8621-ec-100ug
100 μg
1025.00€
100 microgramos
16045621
Ver documentos
enQuireBio™
QP8621-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16055621
Ver documentos
enQuireBio™
QP8621-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16035621
Ver documentos
enQuireBio™
QP8621-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_417756.1
30S ribosomal protein S11 Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
31655987
Research Use Only
rpsK
Recombinant Protein
E. coli
AKAPIRARKR VRKQVSDGVA HIHASFNNTI VTITDRQGNA LGWATAGGSG FRGSRKSTPF AAQVAAERCA DAVKEYGIKN LEVMVKGPGP GRESTIRALN AAGFRITNIT DVTPIPHNGC RPPKKRRV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.