Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Inositol-1-monophosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Inositol-1-monophosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_417028.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947285 |
Nombre | Inositol-1-monophosphatase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005551
|
enQuireBio™
QP8609-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16045551
|
enQuireBio™
QP8609-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16095541
|
enQuireBio™
QP8609-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025551
|
enQuireBio™
QP8609-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16035551
|
enQuireBio™
QP8609-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16015551
|
enQuireBio™
QP8609-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_417028.1 | |
Inositol-1-monophosphatase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947285 | |
Research Use Only | |
ssyA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHPMLNIAVR AARKAGNLIA KNYETPDAVE ASQKGSNDFV TNVDKAAEAV IIDTIRKSYP QHTIITEESG ELEGTDQDVQ WVIDPLDGTT NFIKRLPHFA VSIAVRIKGR TEVAVVYDPM RNELFTATRG QGAQLNGYRL RGSTARDLDG TILATGFPFK AKQYATTYIN IVGKLFNECA DFRRTGSAAL DLAYVAAGRV DGFFEIGLRP WDFAAGELLV REAGGIVSDF TGGHNYMLTG NIVAGNPRVV KAMLANMRDE LSDALKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |