missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein 1

A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Envelope glycoprotein H, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7411-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16008740

  • 985.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

YP_401700.1
Envelope glycoprotein 1
Research Use Only
gH
Recombinant Protein
E. coli
SLSEVKLHLD IEGHASHYTI PWTELMAKVP GLSPEALWRE ANVTEDLASM LNRYKLIYKT SGTLGIALAE PVDIPAVSEG SMQVDASKVH PGVISGLNSP ACMLSAPLEK QLFYYIGTML PNTRPHSYVF YQLRCHLSYV ALSINGDKFQ YTGAMTSKFL MGTYKRVTEK GDEHVLSLVF GKTKDLPDLR GPFSYPSLTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3783742
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales