Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Envelope glycoprotein H, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifications
Número de acceso | YP_401700.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3783742 |
Nombre | Envelope glycoprotein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16008740
|
enQuireBio™
QP7411-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028740
|
enQuireBio™
QP7411-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018740
|
enQuireBio™
QP7411-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038740
|
enQuireBio™
QP7411-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048740
|
enQuireBio™
QP7411-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058740
|
enQuireBio™
QP7411-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
YP_401700.1 | |
Envelope glycoprotein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Epstein-Barr | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3783742 | |
Research Use Only | |
gH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SLSEVKLHLD IEGHASHYTI PWTELMAKVP GLSPEALWRE ANVTEDLASM LNRYKLIYKT SGTLGIALAE PVDIPAVSEG SMQVDASKVH PGVISGLNSP ACMLSAPLEK QLFYYIGTML PNTRPHSYVF YQLRCHLSYV ALSINGDKFQ YTGAMTSKFL MGTYKRVTEK GDEHVLSLVF GKTKDLPDLR GPFSYPSLTS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |