Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Serum amyloid A Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Serum amyloid A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | SAA1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16034800
|
enQuireBio™
QP6647-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16074800
|
enQuireBio™
QP6647-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16024800
|
enQuireBio™
QP6647-ye-100ug |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16054800
|
enQuireBio™
QP6647-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16064800
|
enQuireBio™
QP6647-ye-500ug |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16044800
|
enQuireBio™
QP6647-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
Serum amyloid A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Horse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
SAA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LLSFLGEAAR GTWDMIRAYN DMREANYIGA DKYFHARGNY DAAKRGPGGA WAAKVISDAR ENFQRFTDRF SFGGSGRGAE DSRADQAANE WGRSGKDPNH FRPHGLPDKY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |