Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso | NP_110393.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79370 |
Nombre | Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033301
|
enQuireBio™
QP8211-ec-10ug |
10 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16073301
|
enQuireBio™
QP8211-ec-50ug |
50 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16023301
|
enQuireBio™
QP8211-ec-100ug |
100 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16053301
|
enQuireBio™
QP8211-ec-200ug |
200 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16063301
|
enQuireBio™
QP8211-ec-500ug |
500 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16043301
|
enQuireBio™
QP8211-ec-1mg |
1 mg |
N/A
|
N/A | |||||
Especificaciones
NP_110393.1 | |
Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79370 | |
Research Use Only | |
BCL2L14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCSTSGCDLE EIPLDDDDLN TIEFKILAYY TRHHVFKSTP ALFSPKLLRT RSLSQRGLGN CSANESWTEV SWPCRNSQSS EKAINLGKKK SSWKAFFGVV EKEDSQSTPA KVSAQGQRTL EYQDSHSQQW SRCLSNVEQC LEHEAVDPKV ISIANRVAEI VYSWPPPQAT QAGGFKSKEI FVTEGLSFQL QGHVPVASSS KKDEEEQILA KIVELLKYSG DQLERKLKKD KALMGHFQDG LSYSVFKTIT DQVLMGVDPR GESEVKAQGF KAALVIDVTA KLTAIDNHPM NRVLGFGTKY LKENFSPWIQ QHGGWEKILG ISHEEVD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |