missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-14 / CASP14 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-14 / CASP14, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5761-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15997559

  • 1500.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_036246.1
Caspase-14 / CASP14 Protein
Research Use Only
CASP14
Recombinant Protein
E. coli
KDSPQTIPTY TDALHVYSTV EGYIAYRHDQ KGSCFIQTLV DVFTKRKGHI LELLTEVTRR MAEAELVQEG KARKTNPEIQ STLRKRLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23581
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales