Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-14 / CASP14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-14 / CASP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036246.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23581 |
Nombre | Caspase-14 / CASP14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967559
|
enQuireBio™
QP5761-EC-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907569
|
enQuireBio™
QP5761-EC-50UG |
50 μg |
339.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957559
|
enQuireBio™
QP5761-EC-100UG |
100 μg |
545.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987559
|
enQuireBio™
QP5761-EC-200UG |
200 μg |
870.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997559
|
enQuireBio™
QP5761-EC-500UG |
500 μg |
1500.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977559
|
enQuireBio™
QP5761-EC-1MG |
1 mg |
2450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_036246.1 | |
Caspase-14 / CASP14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23581 | |
Research Use Only | |
CASP14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KDSPQTIPTY TDALHVYSTV EGYIAYRHDQ KGSCFIQTLV DVFTKRKGHI LELLTEVTRR MAEAELVQEG KARKTNPEIQ STLRKRLY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |