missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein

A DNA sequence encoding the Human CCL2 / MCP-1 / MCP1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10224-ec-20ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15953138

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002973.1
CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Research Use Only
CCL2
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
6347
20 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QPDAINAPVT CCYNFTNRKI SVQRLASYRR ITSSKCPKEA VIFKTIVAKE ICADPKQKWV QDSMDHLDKQ TQTPKT
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales