Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL2 / MCP-1 / MCP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002973.1
ID de gen (Entrez) 6347
Nombre CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15973138
Ver documentos
enQuireBio™
QP10224-ec-5ug
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15953138
Ver documentos
enQuireBio™
QP10224-ec-20ug
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15943138
Ver documentos
enQuireBio™
QP10224-ec-100ug
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15963138
Ver documentos
enQuireBio™
QP10224-ec-250ug
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Especificaciones
NP_002973.1
CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QPDAINAPVT CCYNFTNRKI SVQRLASYRR ITSSKCPKEA VIFKTIVAKE ICADPKQKWV QDSMDHLDKQ TQTPKT
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
6347
Research Use Only
CCL2
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized