Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cdc42/Rac, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8204-ec-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_065074.1 | |
Cdc42 / Rac Protein | |
Research Use Only | |
PAK7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SRVSHEQFRA ALQLVVSPGD PREYLANFIK IGEGSTGIVC IATEKHTGKQ VAVKKMDLRK QQRRELLFNE VVIMRDYHHD NVVDMYSSYL VGDELWVVME FLEGGALTDI VTHTRMNEEQ IATVCLSVLR ALSYLHNQGV IHRDIKSDSI LLTSDGRIKL SDFGFCAQVS KEVPKRKSLV GTPYWMAPEV ISRLPYGTEV DIWSLGIMVI EMIDGEPPYF NEPPLQAMRR IRDSLPPRVK DLHKVSSVLR GFLDLMLVRE PSQRATAQEL LGHPFLKLAG PPSCIVPLMR QYRHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
57144 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein > 100μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido