Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cdc42/Rac, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065074.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57144 |
Nombre | Cdc42 / Rac Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013261
|
enQuireBio™
QP8204-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16053261
|
enQuireBio™
QP8204-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16003261
|
enQuireBio™
QP8204-ec-100ug |
100 μg | N/A | ||||||
16033261
|
enQuireBio™
QP8204-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16043261
|
enQuireBio™
QP8204-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16023261
|
enQuireBio™
QP8204-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_065074.1 | |
Cdc42 / Rac Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57144 | |
Research Use Only | |
PAK7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SRVSHEQFRA ALQLVVSPGD PREYLANFIK IGEGSTGIVC IATEKHTGKQ VAVKKMDLRK QQRRELLFNE VVIMRDYHHD NVVDMYSSYL VGDELWVVME FLEGGALTDI VTHTRMNEEQ IATVCLSVLR ALSYLHNQGV IHRDIKSDSI LLTSDGRIKL SDFGFCAQVS KEVPKRKSLV GTPYWMAPEV ISRLPYGTEV DIWSLGIMVI EMIDGEPPYF NEPPLQAMRR IRDSLPPRVK DLHKVSSVLR GFLDLMLVRE PSQRATAQEL LGHPFLKLAG PPSCIVPLMR QYRHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein