missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cdc42/Rac, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8204-ec-50ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053261

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_065074.1
Cdc42 / Rac Protein
Research Use Only
PAK7
Recombinant Protein
E. coli
SRVSHEQFRA ALQLVVSPGD PREYLANFIK IGEGSTGIVC IATEKHTGKQ VAVKKMDLRK QQRRELLFNE VVIMRDYHHD NVVDMYSSYL VGDELWVVME FLEGGALTDI VTHTRMNEEQ IATVCLSVLR ALSYLHNQGV IHRDIKSDSI LLTSDGRIKL SDFGFCAQVS KEVPKRKSLV GTPYWMAPEV ISRLPYGTEV DIWSLGIMVI EMIDGEPPYF NEPPLQAMRR IRDSLPPRVK DLHKVSSVLR GFLDLMLVRE PSQRATAQEL LGHPFLKLAG PPSCIVPLMR QYRHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57144
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein > 50μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado