missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Chitinase domain-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chitinase domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8193-ma-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16013191

  • 1690.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001136146.1
Chitinase domain-containing protein 1
Research Use Only
Chid1
Recombinant Protein
Mammal
TLSKSDAKKA ASKTLLEKSQ FSDKPVQDRG LVVTDLKAES VVLEHRSYCS AKARDRHFAG DVLGYVTPWN SHGYDVTKVF GSKFTQISPV WLQLKRRGRE MFEVTGLHDV DQGWMRAVRK HAKGLHIVPR LLFEDWTYDD FRNVLDSEDE IEELSKTVVQ VAKNQHFDGF VVEVWNQLLS QKRVGLIHML THLAEALHQA RLLALLVIPP AITPGTDQLG MFTHKEFEQL APVLDGFSLM TYDYSTAHQP GPNAPLSWVR ACVQVLDPKS KWRSKILLGL NFYGMDYATS KDAREPVVGA RYIQTLKDHR PRMVWDSQAS EHFFEYKKSR SGRHVVFYPT LKSLQVRLEL ARELGVGVSI WELGQGLDYF YDLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
66005
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales