Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(IV) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5852-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938239
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001290039.1
Collagen alpha-1(IV) chain Protein
Research Use Only
COL4A1
Recombinant Protein
E. coli
GFLVTRHSQT IDDPQCPSGT KILYHGYSLL YVQGNERAHG QDLGTAGSCL RKFSTMPFLF CNINNVCNFA SRNDYSYWLS TPEPMPMSMA PITGENIRPF ISRCAVCEAP AMVMAVHSQT IQIPPCPSGW SSLWIGYSFV MHTSAGAEGS GQALASPGSC LEEFRSAPFI ECHGRGTCNY YANAYSFWLA TIERSEMFKK PTPSTLKAGE LRTHVSRCQV CMRRT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1282
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol