Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(IV) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001290039.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1282 |
Nombre | Collagen alpha-1(IV) chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918239
|
enQuireBio™
QP5852-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15958239
|
enQuireBio™
QP5852-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15908239
|
enQuireBio™
QP5852-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15938239
|
enQuireBio™
QP5852-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15948239
|
enQuireBio™
QP5852-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15928239
|
enQuireBio™
QP5852-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001290039.1 | |
Collagen alpha-1(IV) chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1282 | |
Research Use Only | |
COL4A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GFLVTRHSQT IDDPQCPSGT KILYHGYSLL YVQGNERAHG QDLGTAGSCL RKFSTMPFLF CNINNVCNFA SRNDYSYWLS TPEPMPMSMA PITGENIRPF ISRCAVCEAP AMVMAVHSQT IQIPPCPSGW SSLWIGYSFV MHTSAGAEGS GQALASPGSC LEEFRSAPFI ECHGRGTCNY YANAYSFWLA TIERSEMFKK PTPSTLKAGE LRTHVSRCQV CMRRT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |