missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COMM domain-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COMM domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7824-ec-100ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16091011

  • 554.00€ / 100 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_689729.1
COMM domain-containing protein 1
Research Use Only
COMMD1
Recombinant Protein
E. coli
AAGELEGGKP LSGLLNALAQ DTFHGYPGIT EELLRSQLYP EVPPEEFRPF LAKMRGILKS IASADMDFNQ LEAFLTAQTK KQGGITSDQA AVISKFWKSH KTKIRESLMN QSRWNSGLRG LSWRVDGKSQ SRHSAQIHTP VAIIELELGK YGQESEFLCL EFDEVKVNQI LKTLSEVEES ISTLISQPN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
150684
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado