missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COMM domain-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COMM domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2485.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_689729.1
ID de gen (Entrez) 150684
Nombre COMM domain-containing protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16001021
Ver documentos
enQuireBio™
QP7824-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16041021
Ver documentos
enQuireBio™
QP7824-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16091011
Ver documentos
enQuireBio™
QP7824-ec-100ug
100 μg
554.00€
100 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16021021
Ver documentos
enQuireBio™
QP7824-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16031021
Ver documentos
enQuireBio™
QP7824-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16011021
Ver documentos
enQuireBio™
QP7824-ec-1mg
1 mg
2485.00€
1 miligramo
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_689729.1
COMM domain-containing protein 1
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
150684
Research Use Only
COMMD1
Recombinant Protein
E. coli
AAGELEGGKP LSGLLNALAQ DTFHGYPGIT EELLRSQLYP EVPPEEFRPF LAKMRGILKS IASADMDFNQ LEAFLTAQTK KQGGITSDQA AVISKFWKSH KTKIRESLMN QSRWNSGLRG LSWRVDGKSQ SRHSAQIHTP VAIIELELGK YGQESEFLCL EFDEVKVNQI LKTLSEVEES ISTLISQPN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado