missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D4GDI Protein
A cDNA sequence encoding the D4GDI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Especificaciones
Nombre | D4GDI Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947748
|
enQuireBio™
QP11594-2ug |
2 μg |
276.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15957748
|
enQuireBio™
QP11594-5ug |
5 μg |
414.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15937748
|
enQuireBio™
QP11594-10ug |
10 μg |
745.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
D4GDI Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
D4-GDI protein at 0.1 mg/ml in 50mM Tris-HCl, pH 7.5 and 10mM L-Glutathione (reduced). |