Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dehydrogenase/reductase SDR family member 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001309209.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51635 |
Nombre | Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013851
|
enQuireBio™
QP8296-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033851
|
enQuireBio™
QP8296-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023851
|
enQuireBio™
QP8296-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043851
|
enQuireBio™
QP8296-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053851
|
enQuireBio™
QP8296-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063851
|
enQuireBio™
QP8296-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001309209.1 | |
Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51635 | |
Research Use Only | |
DHRS7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DGDLTLLWAE WQGRRPEWEL TDMVVWVTGA SSGIGEELAY QLSKLGVSLV LSARRVHELE RVKRRCLENG NLKEKDILVL PLDLTDTGSH EAATKAVLQE FGRIDILVNN GGMSQRSLCM DTSLDVYRKL IELNYLGTVS LTKCVLPHMI ERKQGKIVTV NSILGIISVP LSIGYCASKH ALRGFFNGLR TELATYPGII VSNICPGPVQ SNIVENSLAG EVTKTIGNNG DQSHKMTTSR CVRLMLISMA NDLKEVWISE QPFLLVTYLW QYMPTWAWWI TNKMGKKRIE NFKSGVDADS SYFKIFKTKH D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |