missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL2RG Protein

A cDNA sequence encoding the IL2RG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12419-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15900369

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

3561
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
LNTTILTPNG NEDTTADFFL TTMPTDSLSV STLPLPEVQC FVFNVEYMNC TWNSSSEPQP TNLTLHYWYK NSDNDKVQKC SHYLFSEEIT SGCQLQKKEI HLYQTFVVQL QDPREPRRQA TQMLKLQNLV IPWAPENLTL HKLSESQLEL NWNNRFLNHC LEHLVQYRTD WDHSWTEQSV DYRHKFSLPS VDGQKRYTFR VRSRFNPLCG SAQHWSEWSH PIHWGSNTSK ENPFLFALEA HHHHHH
Greater than 80.0% by SDS-PAGE.
IL2RG Protein
Research Use Only
IL2RG
Human
His
IL2RG protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales