missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2RG Protein
A cDNA sequence encoding the IL2RG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3561 |
---|---|
Nombre | IL2RG Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IL2RG |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900369
|
enQuireBio™
QP12419-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15980359
|
enQuireBio™
QP12419-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990359
|
enQuireBio™
QP12419-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3561 | |
Research Use Only | |
IL2RG | |
Human | |
His | |
IL2RG protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
IL2RG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LNTTILTPNG NEDTTADFFL TTMPTDSLSV STLPLPEVQC FVFNVEYMNC TWNSSSEPQP TNLTLHYWYK NSDNDKVQKC SHYLFSEEIT SGCQLQKKEI HLYQTFVVQL QDPREPRRQA TQMLKLQNLV IPWAPENLTL HKLSESQLEL NWNNRFLNHC LEHLVQYRTD WDHSWTEQSV DYRHKFSLPS VDGQKRYTFR VRSRFNPLCG SAQHWSEWSH PIHWGSNTSK ENPFLFALEA HHHHHH | |
Greater than 80.0% by SDS-PAGE. |