Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ILKAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILKAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6230-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_110395.1
ILKAP Protein
Research Use Only
ILKAP
Recombinant Protein
E. coli
MDLFGDLPEP ERSPRPAAGK EAQKGPLLFD DLPPASSTDS GSGGPLLFDD LPPASSGDSG SLATSISQMV KTEGKGAKRK TSEEEKNGSE ELVEKKVCKA SSVIFGLKGY VAERKGEREE MQDAHVILND ITEECRPPSS LITRVSYFAV FDGHGGIRAS KFAAQNLHQN LIRKFPKGDV ISVEKTVKRC LLDTFKHTDE EFLKQASSQK PAWKDGSTAT CVLAVDNILY IANLGDSRAI LCRYNEESQK HAALSLSKEH NPTQYEERMR IQKAGGNVRD GRVLGVLEVS RSIGDGQYKR CGVTSVPDIR RCQLTPNDRF ILLACDGLFK VFTPEEAVNF ILSCLEDEKI QTREGKSAAD ARYEAACNRL ANKAVQRGSA DNVTVMVVRI GH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
80895
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol