Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ILKAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILKAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_110395.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 80895 |
Nombre | ILKAP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001780
|
enQuireBio™
QP6230-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041780
|
enQuireBio™
QP6230-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091770
|
enQuireBio™
QP6230-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021780
|
enQuireBio™
QP6230-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031780
|
enQuireBio™
QP6230-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011780
|
enQuireBio™
QP6230-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_110395.1 | |
ILKAP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
80895 | |
Research Use Only | |
ILKAP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLFGDLPEP ERSPRPAAGK EAQKGPLLFD DLPPASSTDS GSGGPLLFDD LPPASSGDSG SLATSISQMV KTEGKGAKRK TSEEEKNGSE ELVEKKVCKA SSVIFGLKGY VAERKGEREE MQDAHVILND ITEECRPPSS LITRVSYFAV FDGHGGIRAS KFAAQNLHQN LIRKFPKGDV ISVEKTVKRC LLDTFKHTDE EFLKQASSQK PAWKDGSTAT CVLAVDNILY IANLGDSRAI LCRYNEESQK HAALSLSKEH NPTQYEERMR IQKAGGNVRD GRVLGVLEVS RSIGDGQYKR CGVTSVPDIR RCQLTPNDRF ILLACDGLFK VFTPEEAVNF ILSCLEDEKI QTREGKSAAD ARYEAACNRL ANKAVQRGSA DNVTVMVVRI GH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |