missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ILKAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILKAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6230-ec-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_110395.1 | |
ILKAP Protein | |
Research Use Only | |
ILKAP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLFGDLPEP ERSPRPAAGK EAQKGPLLFD DLPPASSTDS GSGGPLLFDD LPPASSGDSG SLATSISQMV KTEGKGAKRK TSEEEKNGSE ELVEKKVCKA SSVIFGLKGY VAERKGEREE MQDAHVILND ITEECRPPSS LITRVSYFAV FDGHGGIRAS KFAAQNLHQN LIRKFPKGDV ISVEKTVKRC LLDTFKHTDE EFLKQASSQK PAWKDGSTAT CVLAVDNILY IANLGDSRAI LCRYNEESQK HAALSLSKEH NPTQYEERMR IQKAGGNVRD GRVLGVLEVS RSIGDGQYKR CGVTSVPDIR RCQLTPNDRF ILLACDGLFK VFTPEEAVNF ILSCLEDEKI QTREGKSAAD ARYEAACNRL ANKAVQRGSA DNVTVMVVRI GH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
80895 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido