Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRG2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLRG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940910.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 346689 |
Nombre | KLRG2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027891
|
enQuireBio™
QP9236-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_940910.1 | |
KLRG2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
346689 | |
Research Use Only | |
KLRG2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEESWEAAPG GQAGAELPME PVGSLVPTLE QPQVPAKVRQ PEGPESSPSP AGAVEKAAGA GLEPSSKKKP PSPRPGSPRV PPLSLGYGVC PEPPSPGPAL VKLPRNGEAP GAEPAPSAWA PMELQVDVRV KPVGAAGGSS TPSPRPSTRF LKVPVPESPA FSRHADPAHQ LLLRAPSQGG TWGRRSPLAA ARTESGCDAE GRASPAEGSA GSPGSPTCCR CKELGLEKED AALLPRAGLD GDEKLPRAVT LTGLPMYVKS LYWALAFMAV LLAVSGVVIV VLASRAGARC QQCPPGWVLS EEHCYYFSAE AQAWEASQAF CSAYHATLPL LSHTQDFLGR YPVSRHSWVG AWRGPQGWHW IDEAPLPPQL LPEDGEDNLD INCGALEEGT LVAANCSTPR PWVCAKGTQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |