missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Leucine-rich repeat neuronal protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leucine-rich repeat neuronal protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001311117.1
ID de gen (Entrez) 57633
Nombre Leucine-rich repeat neuronal protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16090561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7749-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16010571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7749-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16000571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7749-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16020571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7749-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16030571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7749-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16040571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7749-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001311117.1
Leucine-rich repeat neuronal protein 1
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
57633
Research Use Only
LRRN1
Recombinant Protein
E. coli
SIQNSECPQL CVCEIRPWFT PQSTYREATT VDCNDLRLTR IPSNLSSDTQ VLLLQSNNIA KTVDELQQLF NLTELDFSQN NFTNIKEVGL ANLTQLTTLH LEENQITEMT DYCLQDLSNL QELYINHNQI STISAHAFAG LKNLLRLHLN SNKLKVIDSR WFDSTPNLEI LMIGENPVIG ILDMNFKPLA NLRSLVLAGM YLTDIPGNAL VGLDSLESLS FYDNKLVKVP QLALQKVPNL KFLDLNKNPI HKIQEGDFKN MLRLKELGIN NMGELVSVDR YALDNLPELT KLEATNNPKL SYIHRLAFRS VPALESLMLN NNALNAIYQK TVESLPNLRE ISIHSNPLRC DCVIHWINSN KTNIRFMEPL SMFCAMPPEY KGHQVKEVLI QDSSEQCLPM ISHDSFPNRL NVDIGTTVFL DCRAMAEPEP EIYWVTPIGN KITVETLSDK YKLSSEGTLE ISNIQIEDSG RYTCVAQNVQ GADTRVATIK VNGTLLDGTQ VLKIYVKQTE SHSILVSWKV NSNVMTSNLK WSSATMKIDN PHITYTARVP VDVHEYNLTH LQPSTDYEVC LTVSNIHQQT QKSCVNVTTK NAAFAVDISD QETSTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications