missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LHRH Protein
A cDNA sequence encoding the LHRH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2796 |
---|---|
Nombre | LHRH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | GNRH1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910849
|
enQuireBio™
QP12569-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900849
|
enQuireBio™
QP12569-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990839
|
enQuireBio™
QP12569-HIS-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2796 | |
Research Use Only | |
GNRH1 | |
Human | |
His | |
The LHRH was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
LHRH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 | |
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC. |