missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LYG2 Protein

A cDNA sequence encoding the LYG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre LYG2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15920969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12604-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15900969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12604-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15910969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12604-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

LYG2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LYG2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSYPFSHS MKPHLHPRLY HGCYGDIMTM KTSGATCDAN SVMNCGIRGS EMFAEMDLRA IKPYQTLIKE VGQRHCVDPA VIAAIISRES HGGSVLQDGW DHRGLKFGLM QLDKQTYHPV GAWDSKEHLS QATGILTERI KAIQKKFPTW SVAQHLKGGL SAFKSGIEAI ATPSDIDNDF VNDIIARAKF YKRQSF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications