Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGOH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAGOH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6333-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012540
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_002361.1
MAGOH Protein
Research Use Only
MAGOH
Recombinant Protein
E. coli
MESDFYLRYY VGHKGKFGHE FLEFEFRPDG KLRYANNSNY KNDVMIRKEA YVHKSVMEEL KRIIDDSEIT KEDDALWPPP DRVGRQELEI VIGDEHISFT TSKIGSLIDV NQSKDPEGLR VFYYLVQDLK CLVFSLIGLH FKIKPI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4116
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol