Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGOH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAGOH, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002361.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4116 |
Nombre | MAGOH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012540
|
enQuireBio™
QP6333-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032540
|
enQuireBio™
QP6333-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022540
|
enQuireBio™
QP6333-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042540
|
enQuireBio™
QP6333-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052540
|
enQuireBio™
QP6333-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062540
|
enQuireBio™
QP6333-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002361.1 | |
MAGOH Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4116 | |
Research Use Only | |
MAGOH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MESDFYLRYY VGHKGKFGHE FLEFEFRPDG KLRYANNSNY KNDVMIRKEA YVHKSVMEEL KRIIDDSEIT KEDDALWPPP DRVGRQELEI VIGDEHISFT TSKIGSLIDV NQSKDPEGLR VFYYLVQDLK CLVFSLIGLH FKIKPI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |