Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methylosome protein 50 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methylosome protein 50, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8020-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092191
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001303991.1
Methylosome protein 50 Protein
Research Use Only
WDR77
Recombinant Protein
E. coli
MRKETPPPLV PPAAREWNLP PNAPACMERQ LEAARYRSDG ALLLGASSLS GRCWAGSLWL FKDPCAAPNE GFCSAGVQTE AGVADLTWVG ERGILVASDS GAVELWELDE NETLIVSKFC KYEHDDIVST VSVLSSGTQA VSGSKDICIK VWDLAQQVVL SSYRAHAAQV TCVAASPHKD SVFLSCSEDN RILLWDTRCP KPASQIGCSA PGYLPTSLAW HPQQSEVFVF GDENGTVSLV DTKSTSCVLS SAVHSQCVTG LVFSPHSVPF LASLSEDCSL AVLDSSLSEL FRSQAHRDFV RDATWSPLNH SL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79084
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol