Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methylosome protein 50 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methylosome protein 50, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001303991.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79084 |
Nombre | Methylosome protein 50 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16082191
|
enQuireBio™
QP8020-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16002201
|
enQuireBio™
QP8020-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16092191
|
enQuireBio™
QP8020-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012201
|
enQuireBio™
QP8020-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022201
|
enQuireBio™
QP8020-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032201
|
enQuireBio™
QP8020-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001303991.1 | |
Methylosome protein 50 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79084 | |
Research Use Only | |
WDR77 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRKETPPPLV PPAAREWNLP PNAPACMERQ LEAARYRSDG ALLLGASSLS GRCWAGSLWL FKDPCAAPNE GFCSAGVQTE AGVADLTWVG ERGILVASDS GAVELWELDE NETLIVSKFC KYEHDDIVST VSVLSSGTQA VSGSKDICIK VWDLAQQVVL SSYRAHAAQV TCVAASPHKD SVFLSCSEDN RILLWDTRCP KPASQIGCSA PGYLPTSLAW HPQQSEVFVF GDENGTVSLV DTKSTSCVLS SAVHSQCVTG LVFSPHSVPF LASLSEDCSL AVLDSSLSEL FRSQAHRDFV RDATWSPLNH SL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |